Merck
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
Größe auswählen
10 MG
CHF 71.50
50 MG
CHF 320.00
CHF 71.50
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 71.50
50 MG
CHF 320.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23N · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.31 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 71.50
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1(CC(CC(C1)(C)C)(C)C)C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
InChIKey
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA receptor antagonist
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)