Wichtige Dokumente
SML2413
EU1794-27
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[(2-Amino-4,5-dihydro-4-oxo-5-thiazolyl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-[[(2-Imino-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid tert-butyl ester, EU 1794-27, Tert-butyl 2-(2-(2-imino-4-oxothiazolidin-5-yl)acetamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C(CC(NC1=C(C(OC(C)(C)C)=O)C2=C(CCCC2)S1)=O)S3)NC3=N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)