Direkt zum Inhalt
SML2091
Dalcetrapib
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
JTT-705, RO-4607381, S-[2-[[1-(2-ethylbutyl)cyclohexane]carbonylamino]phenyl]-2-methylpropanethioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H35NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(SC1=CC=CC=C1NC(C2(CCCCC2)CC(CC)CC)=O)=O
InChI
1S/C23H35NO2S/c1-5-18(6-2)16-23(14-10-7-11-15-23)22(26)24-19-12-8-9-13-20(19)27-21(25)17(3)4/h8-9,12-13,17-18H,5-7,10-11,14-16H2,1-4H3,(H,24,26)
InChI key
YZQLWPMZQVHJED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor; increases serum levels of HDL-cholesterol
Dalcetrapib is a cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. It increases HDL levels, but showed variable results on clinical outcomes. Clinical outcomes, effects on C-reactive protein and cholesterol efflux have been found to be genotype-dependent, influenced by correlated polymorphisms in the ADCY9 (adenylate cyclase type 9) gene. Positive results were obtained with AA genotype of ADCY9 gene whereas the GG genotype showed negative results and the AG genotype was neutral.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)