SML1680
Ex26
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[[5′-[[1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-2′-fluoro-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]amino]-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C(C(C)NC2=CC=C(F)C(C3=CC(C)=C(C(NC4(CC4)C(O)=O)=O)C(C)=C3)=C2)C=C1C
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable