Merck
SML1662
Sigma-Aldrich
Buparvaquon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(4-tert.-Butylcyclohexyl)-methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthochinon, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-cyclohexyl]-methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalindion
Größe auswählen
25 MG
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 179.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: soluble
chloroform: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
InChIKey
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Buparvaquone is a second-generation hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.[1][2] Buparvaquone is indicated for the therapy and prophylaxis of all forms of Theileriosis[3] and found to have an anti-Leishmanial activity.[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hudson, A.T., et al.
Parasitoloty, 90, 45-55 (1985)
Dhar, S., et al.
The Veterinary Record, 119, 635-636 (1986)
McHardy, N., et al.
Research in Veterinary Science, 39, 29-33 (1985)
Garnier, T., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60, 802-810 (2007)