Merck
SML1611
Sigma-Aldrich
Lafutidine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulfinyl)-N-(4-((3-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]-N-[(2Z)-4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-acetamide
Größe auswählen
10 MG
CHF 89.70
50 MG
CHF 201.00
CHF 89.70
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 89.70
50 MG
CHF 201.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 89.70
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CS(CC1=CC=CO1)=O)NC/C=C\COC2=NC=CC(CN3CCCCC3)=C2
InChI
1S/C22H29N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h2,5-8,10,14-15H,1,3-4,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)/b5-2-
InChIKey
KMZQAVXSMUKBPD-DJWKRKHSSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lafutidine is a second generation H2 histamine receptor antagonist.
Lafutidine is a second generation H2 histamine receptor antagonist. Lafutidine has been used clinically to treat ulcers and gastro-esophageal reflux disease (GERD). Lafutidine has also been investigated as a treatment against peripheral neuropathy and for its protective stomach effects during cancer chemotherapies and long term ibuprofen use.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)