Wichtige Dokumente
SML1332
NG25 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)-benzamide trihydrochloride, NG 25 trihydrochloride
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=C(C(NC2=CC=C(CN3CCN(CC)CC3)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C=C1OC4=C(C=CN5)C5=NC=C4
InChI
1S/C29H30F3N5O2/c1-3-36-12-14-37(15-13-36)18-21-6-7-22(17-24(21)29(30,31)32)35-28(38)20-5-4-19(2)26(16-20)39-25-9-11-34-27-23(25)8-10-33-27/h4-11,16-17H,3,12-15,18H2,1-2H3,(H,33,34)(H,35,38)
InChIKey
SMPGEBOIKULBCT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)