Fortfahren mit
SML0889
bpV(phen)
≥95% V basis
Synonym(e):
Potassium bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V) hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.60
CHF 56.61
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 248.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
KVO5C12H8N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% V basis
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 56.61
ListenpreisCHF 66.60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% V basis
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[V]123([N]4=CC=CC5=C4C6=C(C=CC=[N]62)C=C5)(OO3)OO1.[K]
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
InChI key
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
bpV(phen) is an insulin receptor kinase (IRK) activator and an inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN, phosphatase and tensin homolog, a tumour suppressor phosphatase involved in cell cycle regulation. IC50 values for bpV(phen) are 38 nM for PTEN compared to 343 nM for PTPβ and 920 nM for PTP-1β. bpV(phen) has anti-inflammatory effects in oxidative stress including inhibitory effects on oxidative stress-induced cardiomyocyte injury that may be partially modulated by the action of ROS on PTEN. It may also be involved in differentiation.
bpV(phen) is an insulin receptor kinase (IRK) activator and an inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN.
bpV(phen) (potassium bisperoxo(bipyridine)oxovanadate) shows protective effect against disease progression in leishmaniasis by mediating NO-dependent microbicidal action.
Other Notes
Light Sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203695203694203701
description
≥95% V basis
description
A potent protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor and insulin receptor kinase (IRK) activator.
description
A potent inhibitor of phosphotyrosine phosphatase (Ki = 100 nM for insulin receptor dephosphorylation).
description
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% V basis
assay
≥99% (51V-NMR)
assay
≥95% (51V-NMR)
assay
≥70% (51V-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 4 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)