Wichtige Dokumente
SML0406
Roquefortine C
≥98% (HPLC), from Penicillium roqueforti
Synonym(e):
2H-Pyrazino[1′,2′:1,5]pyrrolo[2,3-b]indole-1,4(3H,5aH)-dione, 10b-(1,1-dimethyl-2-propen-1-yl)-6,10b,11,11a-tetrahydro-3-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-,(3E,5aS,10bR,11aS)-, Roquefortine from Penicillium roqueforti
Biologische Quelle
Penicillium roqueforti
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Löslichkeit
chloroform: 1 mg/mL
ethyl acetate: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N21C3Nc4c(cccc4)C3(CC2C(=O)N\C(=C/c5nc[nH]c5)\C1=O)C(C)(C)C=C
InChI
1S/C22H23N5O2/c1-4-21(2,3)22-10-17-18(28)25-16(9-13-11-23-12-24-13)19(29)27(17)20(22)26-15-8-6-5-7-14(15)22/h4-9,11-12,17,20,26H,1,10H2,2-3H3,(H,23,24)(H,25,28)/b16-9-
InChIKey
SPWSUFUPTSJWNG-SXGWCWSVSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?