Merck
SML0298
Sigma-Aldrich
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
Größe auswählen
5 MG
CHF 138.00
25 MG
CHF 377.00
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 138.00
25 MG
CHF 377.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
InChIKey
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1.
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1. The compound blocks the effects of WIN 55212-2 and CP55940, and reduces food intake and weight gain in rats.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thomas F Gamage et al.
Neuropharmacology, 125, 365-375 (2017-08-15)
While allosteric modulators of the cannabinoid type-1 receptor (CB
Artikel
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.