Fortfahren mit
SML1707
Temoporfin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′,3′′,3′′′-(7,8-Dihydro-21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis-phenol, 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 153.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 474.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H32N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
CHF 153.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
dark brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2
InChI key
LYPFDBRUNKHDGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Temoporfin/(tetra[m-hydroxyphenyl]chlorin, m-THPC), is a hydrophobic second-generation photosensitizer. It is used in the palliative treatment of patients with advanced head and neck cancer by photodynamic therapy.
Biochem/physiol Actions
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy.
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy. Temoporfin has been used clinically to treat advanced head and neck squamous cell carcinoma, and is being investigated for use in several other cancers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
159549PHL83300
description
≥90% (HPLC)
description
97%
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
dark brown to black
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)