SML0204
MS-1020
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Hydroxy-N-(2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-2-naphtamide, 1-Hydroxy-N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)