Wichtige Dokumente
SML0083
GSK 1059615 sodium salt hydrate
Synonym(e):
(5Z)-5-[[4-(4-pyridinyl)-6-quinolinyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione sodium salt hydrate
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
H2O: ≥8 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].O=C1[N-]C(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccc(-c4ccncc4)c3c2
InChI
1S/C18H11N3O2S.Na.H2O/c22-17-16(24-18(23)21-17)10-11-1-2-15-14(9-11)13(5-8-20-15)12-3-6-19-7-4-12;;/h1-10H,(H,21,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/b16-10-;;
InChIKey
KKSRFFGUIONCPS-FLPKAINGSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology