SMB00919
Cichoriin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Cichoriin, 6,7-Dihydroxycoumarin 7-glucoside, 6-Hydroxy-7-(β-D-glucopyranosyloxy)coumarin, Cichorioside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to beige
mp (Schmelzpunkt)
213—214 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-4-8-6(3-7(9)17)1-2-11(18)22-8/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
WNBCMONIPIJTSB-TVKJYDDYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable