Merck
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronid
primary reference standard
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosid-Uronsäure, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronosidflavon, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-glucuronid, Cyanidenon-7-O-β-D-Glucoronsäure, Cyanidenon-7-glucuronid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 429.00
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 429.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.36
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
InChIKey
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)