Wichtige Dokumente
SMB00339
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
InChIKey
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?