Wichtige Dokumente
SMB00325
Triptonid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChIKey
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)