Wichtige Dokumente
SH0431
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
Phosphatases
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
MISSION®
Lagertemp.
−70°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)