SCP0192
MMP 2 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Größe auswählen
CHF 188.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 188.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MMP 2 Substrate, fluorogenic,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥73%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)