Wichtige Dokumente
444256
Sigma-Aldrich
MMP-Substrat III, fluorogen
A specific fluorogenic resonance energy transfer (FRET) peptide substrate with an MMP cleavable Gly-Leu bond and EDANS/Dabcyl as fluorophore/quencher combination.
Synonym(e):
MMP-Substrat III, fluorogen, DABCYL-GABA-PQGL-E(EDANS)-AK-NH₂, TNO211
Größe auswählen
500 μG
CHF 327.00
CHF 327.00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
CHF 327.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C63H88N16O14S
Molekulargewicht:
1325.54
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 327.00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: soluble
Tris-buffered saline, pH 7.6: soluble
Fluoreszenz
λex ~340 nm
λem ~485 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Peptidsubstrat für den Fluoreszenzenergietransfer (FRET) mit einer durch MMP spaltbaren Gly-Leu-Bindung und EDANS/Dabcyl als Fluorophor/Quencher-Kombination. Geeignet für den Nachweis der MMP-Aktivität (kcat/Km = 619.000 M-1s-1 für MMP-2, 206.000 M-1s-1 für MMP-9, 40.000 M-1s-1 für MMP-3, 21.000 M-1s-1 für MMP-1; pH = 7,6 bei 37 °;C). Weist eine hohe Empfindlichkeit auf, die durch optische Störungen in biologischen Medien nicht beeinträchtigt wird. Anregungsmaximum: ~340 nm; Emissionsmaximum: ~485 nm.
Ein spezifisches Peptidsubstrat für den fluorogenen Energietransfer (FRET) mit einer durch MMP spaltbaren Gly-Leu-Bindung und EDANS/Dabcyl als Fluorophor/Quencher-Kombination. Geeignet für den Nachweis der MMP-Aktivität [kcat/Km = 619.000 M-1s-1 für MMP-2, 206.000 M-1s-1 für MMP-9, 40.000 M-1s-1 für MMP-3 und 21.000 M-1s-1 für MMP-1; bei 37 °;C, pH 7,6]. Weist eine hohe Empfindlichkeit auf, die durch optische Störungen in biologischen Medien nicht beeinträchtigt wird. Auch nützlich für die Messung der MMP-Aktivität in Synovialflüssigkeit und Kulturmedium.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Nachweis von MMP-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
DABCYL-GABA-Pro-Gln-Gly-Leu-Glu(EDANS)-Ala-Lys-NH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Beekman, B., et al. 1996. FEBS Lett390, 221.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable