Merck
GE27-5330-01
Microspin G-50-Säulen
Cytiva 27-5330-01, pack of 50 columns
Synonym(e):
DNA-Aufreinigungssäulen, G-50-Microspin-Säulen, G-50-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Materialien
resin (Sephadex G-50 DNA Grade)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-5330-01
Arbeitsvolumen
12—50 μL
Partikelgröße
50-150 μm (dry)
Porengröße
30 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
MicroSpin G-50-Säulen wurden für eine schnelle Aufreinigung von DNA zur Verwendung in einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Entsalzen, Pufferaustausch, Entfernen von Farbstoff-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen und Entfernen von markierten Nukleotiden aus DNA-Markierungsreaktionen, entwickelt. Eine gute Produktausbeute und -reinheit wird mit Probenvolumen von 25–50 uL erzielt. Sie eignen sich für jede DNA mit einer Länge von mindestens 20 Basen. Sie entfernen oder denaturieren keine Enzyme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für die schnelle Aufreinigung von markierter DNA (>20 Basen) aus nicht eingebundenen markierten Nukleotiden in Mengen von 25 bis 50 μ unter Verwendung der Spinsäulen-Chromatographie.
  • Säulen sind mit Sephadex vorgepackt® Gütegrad G-50, in TE-Puffer mit 0,05 % Kathon CG/ICP Biozid voräquilibriert.
  • Produktrückgewinnung liegt um mindestens 10 % unter der von ProbeQuant G-50-Mikrosäulen.
  • Kann im Anschluss an eine Denaturierung durch Wärme und Phenolextraktion auch für Pufferaustausch/Entsalzen von enzymatischen Reaktionen (10 bis 100 μ) verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 20 bis 25 °C lagern. (TE-Puffer (10 mM Tris/HCI, 1 mM EDTA) mit 0,05 % Kathon CG/ICP Biozid als Konservierungsmittel.)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
MicroSpin is a trademark of Cytiva
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)