Wichtige Dokumente
SBR00121
Amphotericin B water soluble
from semisynthetic, powder
Synonym(e):
AmB, Amphotericin
About This Item
Biologische Quelle
fermentation/recombinant
semisynthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Eignung
fungi
yeasts
SMILES String
C[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H]([NH3+])[C@H](O)[C@]1([H])O[C@H](C[C@@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)C[C@@](O2)(O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C3)C(NCCO)=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC3=O.CC([O-])=O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChIKey
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Animal component free
Tested for cell toxicity
Can be 0.2µm filtered
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)