Merck
SAB5701664
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPTOR(57521)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a component of a signaling pathway that regulates cell growth in response to nutrient and insulin levels. The encoded protein forms a stoichiometric complex with the mTOR kinase, and also associates with eukaryotic initiation factor 4E-binding protein-1 and ribosomal protein S6 kinase. The protein positively regulates the downstream effector ribosomal protein S6 kinase, and negatively regulates the mTOR kinase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Raptor
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)