Merck
SAB5701039
Sigma-Aldrich
Anti- EHMT2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
2.19 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EHMT2(10919)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a methyltransferase that methylates lysine residues of histone H3. Methylation of H3 at lysine 9 by this protein results in recruitment of additional epigenetic regulators and repression of transcription. This gene was initially thought to be two different genes, NG36 and G9a, adjacent to each other in the HLA locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 877-1176 of human EHMT2 (NP_079532.5).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)