MABF160A
Anti-CD45 (human), PerCP-Cy5.5, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
Größe auswählen
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PerCP-Cy5.5
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HI30, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable