Merck
SAB5700511
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT1-Y701 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CANDF7, IMD31A, IMD31B, IMD31C, ISGF-3, STAT1, STAT1 alpha, STAT91
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1520
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1520
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
83
87
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1.95 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr701)
Angaben zum Gen
human ... STAT1(6772)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein can be activated by various ligands including interferon-alpha, interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. This protein mediates the expression of a variety of genes, which is thought to be important for cell viability in response to different cell stimuli and pathogens. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y701 of human STAT1.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)