SAB4300133
Anti-phospho-STAT1 (pSer727) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp686B04100 antibody produced in rabbit, Anti-ISGF-3 antibody produced in rabbit, Anti-STAT91 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 347.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~91 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(P-M-SP-P-E)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer727)
Angaben zum Gen
human ... STAT1(6772)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)