SAB2701819
Anti-PCNA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
cb16, fb36g03, pcna, wu:fa28e03
Größe auswählen
CHF 421.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 421.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
zebrafish, (Japanese Medaka)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
zebrafish ... pcna(30678)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Anti-PCNA antibody has been used in the detection of proliferating cells by immunofluorescence.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) controls the production of the leading and lagging strands, which are required for the duplication of DNA. It acts as a cell cycle regulatory protein.[4] This protein regulates apoptosis. PCNA is also involved in non-replicative DNA synthesis events.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)