Merck
Alle Fotos(11)
Wichtige Dokumente
SAB5700331
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKAA1-T183/PRKAA2-T172 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
AMPKa1/AMPKa2
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
64
65
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1.69 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr1832/pThr172)
Angaben zum Gen
human ... PRKAA1(5562)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T172 of human AMPKα
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)