SAB5200045
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S59-20, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-TrpV3, S15-39, Anti-VRL3, Anti-vanilloid receptor 2
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S59-20, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... TrpV3(497948)
1 of 4
Dieser Artikel | SAB5200034 | WH0007442M1 | SAB1404527 |
---|---|---|---|
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
clone S59-20, monoclonal | clone S15-4, monoclonal | clone 1F5, monoclonal | clone 1A8, monoclonal |
species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)