SAB5200009
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone 39B6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-N/A, Anti-Nitrotyrosine
Größe auswählen
CHF 501.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 501.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
39B6, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse, dog, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
nitration (Tyr)
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)