Merck
Alle Fotos(6)
Dokumente
06-284
Sigma-Aldrich
Anti-Nitrotyrosin-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Nitrotyrosine, Detection Antibody, Nitrotyrosine Detection Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Allgemeine Beschreibung
Nitrotyrosin wurde als ein Indikator für Zellschäden und Entzündungen sowie für die Produktion von NO identifiziert. Es wird vermutet, dass die Messung der Nitrotyrosinkonzentration als Marker für durch NO in der Zelle verursachte Schäden dienen wird. Frühere Studien haben gezeigt, dass Nitrotyrosin u. a. bei entzündlichen Erkrankungen wie atherosklerotischen Plaques und rheumatoider Arthritis gefunden wurde.
Spezifität
Erkennt Proteine, die nitriert sind.
Immunogen
Nitriertes KLH
Anwendung
  • Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Nitrotyrosin in fixierten und permeabilisierten A-431-Zellen nach, die 15 Minuten lang mit 5 mM Peroxinitrit behandelt wurden.
  • Immunhistochemische Anwendungen: Eine repräsentative Charge wies Nitrotyrosin in Schnitten von menschlichem Darmkrebs, vom Gehirn menschlicher Alzheimer-Patienten und von menschlichem diabetischem Nierengewebe nach.
  • Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Dieser polyklonale Anti-Nitrotyrosin-Antikörper des Kaninchens (Art.-Nr. 06-284) wurde zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie und Immunzytochemie für den Nachweis von Nitrotyrosin getestet.
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
routinemäßig mittels Immunblot auf Nitrotyrosin-Immunblotting-Kontrollen ausgewertet (Katalog-Nr. 12-354)
Zielbeschreibung
Voraussichtliches Molekulargewicht für nitriertes BSA: 85 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer, enthält 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH 7,4, 0,05 % Natriumazid und 10 mg/mL BSA.
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D C Hooper et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 691-698 (2000-04-01)
Peroxynitrite (ONOO(-)), a toxic product of the free radicals nitric oxide and superoxide, has been implicated in the pathogenesis of CNS inflammatory diseases, including multiple sclerosis and its animal correlate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). In this study we have assessed
S G Wilt et al.
Journal of neuroscience research, 62(3), 440-450 (2000-10-31)
Vacuolation in cellular organelles within the central nervous system is a common manifestation of oxidative injury. We found that the spongiform vacuolation observed in PVC-211 murine leukemia virus (PVC-MuLV) neurodegeneration was associated with oxidative damage as detected by immunoreactivity for
K Mikawa et al.
Anesthesiology, 94(4), 652-660 (2001-05-31)
Sepsis or peritonitis impairs diaphragmatic contractility and endurance capacity. Peroxynitrite, a powerful oxidant formed by superoxide and nitric oxide, has been implicated in the pathogenesis. Propofol scavenges this reactive molecule. The authors conducted the current study to evaluate whether propofol
IGF-1 overexpression inhibits the development of diabetic cardiomyopathy and angiotensin II-mediated oxidative stress
Kajstura, J., et al
Diabetes, 50, 1414-1424 (2001)
Nitric oxide affects the phosphorylation state of microtubule-associated protein 2 (MAP-2) and neurofilament: an immunocytochemical study in the brain of rats and neuronal nitric oxide synthase (nNOS)-knockouts.
Fritz Rothe, Heiko Possel, Gerald Wolf
Nitric Oxide null