Merck
Alle Fotos(12)
Wichtige Dokumente
SAB4504628
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MSK1 (pSer212) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 344.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human, rat, mouse
citations:
Methode(n):
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 89 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer212)
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA5(9252)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MSK1 around the phosphorylation site of Ser212.
Immunogen Range: 181-230
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)