P1093
Monoclonal Anti-Paxillin antibody produced in mouse
clone PXC-10, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PXC-10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 68-40 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
bovine, rat, human, chicken, hamster
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a cultured human cell line extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable