Merck
SAB4502595
Sigma-Aldrich
Anti-RBL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
107 kDa retinoblastoma-associated protein, PRB1, RBL1, Retinoblastoma-like protein 1, p107
Größe auswählen
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 458.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 120 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBL1(5933)
Allgemeine Beschreibung
Anti-RBL1 Antibody detects endogenous levels of total RBL1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RBL1.
Immunogen Range: 335-384
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)