SAB4502117
Anti-RXFP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135, RLN3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Größe auswählen
CHF 457.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 457.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 51 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RXFP3(51289)
Allgemeine Beschreibung
RXFP3 (relaxin family peptide receptor 3) is also termed as GPCR 135/ SALPR (somatostatin- and angiotensin- like peptide receptor). It is distributed in the central nervous system (CNS), mainly in areas associated with memory, sensory and emotional processing. RXFP3 belongs to the insulin superfamily. This gene is mapped to human chromosome 5p13.
Immunogen
Immunogen Range: 161-210
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)