Wichtige Dokumente
P0056
Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3, Anti-Pou domain, Class 5, Transcription factor 1
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using NT2 cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldhyde-fixed F9 cells
western blot: 1-2 μg/mL using NT2 cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)