SAB4501366
Anti-Histone H1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
H1F5, HIST1H1B, Histone H1.3, Histone H1.4, Histone H1.5
Größe auswählen
CHF 457.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 457.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 22 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIST1H1B(3009)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 1-50
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)