MABF2097
Anti-Norovirus (MNV-1) Antibody, clone 5C4.10
clone 5C4.10, from mouse
Synonym(e):
MNV-1, Murine Norovirus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C4.10, monoclonal
Speziesreaktivität
virus, norovirus
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
ELISA Analysis: A representative lot detected Norovirus (MNV-1) in ELISA applications (Kolawole, A.O., et. al. (2014). J Gen Virol. 95(Pt 9):1958-68; Kolawole, A.O., et. al. (2017). mSphere. 2(5). pii: e00334-17).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Norovirus (MNV-1) in RAW 264.7 cells infected with Murine norovirus-1.CW3.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit