SAB4300122
Anti-phospho-TYK2 (pTyr1054) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-JTK1 antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 461.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 461.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~140 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(H-E-YP-Y-R)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1054)
Angaben zum Gen
human ... TYK2(7297)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)