SAB4200852
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BP53-12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.06-0.125 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line whole extract
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human A431cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable