Wichtige Dokumente
SAB4200813
Anti-α Actinin antibody, Mouse monoclonal
clone BM-75.2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Alpha-actinin cytoskeletal isoform, Alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, Non-muscle alpha-actinin-1
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BM-75.2, monoclonal
Mol-Gew.
~100 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HeLa cells extract.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells.
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTN1(87)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)