Wichtige Dokumente
SAB4200685
Anti-Glucagon antibody, Mouse monoclonal
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, GCG, GLP1, GLP2, GRPP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K79bB10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)