Merck
MAB354
Sigma-Aldrich
Anti-Somatostatin-Antikörper, Klon YC7
culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Somatostatin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
YC7, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SST(6750)
Allgemeine Beschreibung
Somatostatin (auch bekannt als "growth hormone inhibiting hormone" (GHIH) oder "somatotropin inhibiting hormone" (SRIF)) hat zwei aktive Formen (mit 14 bzw. 28 Aminosäuren), die durch abwechselnde Spaltung des einzelnen Präproteins hergestellt werden. Somatostatin wird an vielen Stellen exprimiert und hemmt die Freisetzung von mehreren Sekundärhormonen, indem es an hochaffine, mit G-Proteinen verbundene Somatostatin-Rezeptoren bindet. Somatostatin wurde im sympathischen Nervensystem, in Schleimhautzellen, myenterischen Nerven des Gastrointestinaltrakts, Speicheldrüsen und in einigen parafollikulären Zellen der Schilddrüse nachgewiesen.
Spezifität
Anti-SST, Klon YC7, erkennt Somatostatin. Zeigt keine Kreuzreaktivität mit Enkephalinen oder Endorphinen, Substanz P oder CGRP; Zum Teil Kreuzreaktion mit Somatostatinfragmenten
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–14 von zyklischem Somatostatin entspricht und mittels Carbodiimid an bovines Thyreoglobulin konjugiert ist.
Anwendung
Der Anti-Somatostatin-Antikörper, Klon YC7, ist ein Antikörper gegen Somatostatin zur Verwendung in der IH.
Immunhistochemie mit 1:50–1:100 auf das menschliche Gehirn.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Physikalische Form
Lyophilisierter Überstand, ohne Konservierungsstoffe.
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisierte Antikörper können bis zu drei Monate lang bei 2–8 °C aufbewahrt werden und sollten für längere Zeiträume bei -20 °C gelagert werden. Mit 100 μL sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu sechs Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Bauchspeicheldrüse, Gehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Recruitment of Perisomatic Inhibition during Spontaneous Hippocampal Activity In Vitro.
Beyeler, A; Retailleau, A; Molter, C; Mehidi, A; Szabadics, J; Leinekugel, X
Testing null
Cell type-specific inhibitory inputs to dendritic and somatic compartments of parvalbumin-expressing neocortical interneuron.
Hioki, H; Okamoto, S; Konno, M; Kameda, H; Sohn, J; Kuramoto, E; Fujiyama, F; Kaneko, T
The Journal of Neuroscience null
Function of dendritic spines on hippocampal inhibitory neurons.
Scheuss, V; Bonhoeffer, T
Cerebral Cortex (1991)
Frequency-invariant temporal ordering of interneuronal discharges during hippocampal oscillations in awake mice.
Varga, C; Golshani, P; Soltesz, I
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Csaba Varga et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4430-4449 (2015-03-20)
Transcription factors contribute to the differentiation of cortical neurons, orchestrate specific interneuronal circuits, and define synaptic relationships. We have investigated neurons expressing chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII), which plays a role in the migration of GABAergic neurons.