AB3244
Anti-GLP-1 (7-36) Antibody, CT amide-reactive
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Glucagon-like peptide-1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Darf nicht reagieren mit
guinea pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: Most mammalian species. GLP-1 is identical in all mammalian species studied except guinea pig and presumably its South American rodent relatives.
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
EIA (capture). Detection limit 1.5 pmol/liter.
Note: Plasma samples require extraction for RIA, but not for sandwich EIA. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable