SAB4200511
Anti-FUS (internal region) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HNRNPP2, Anti-TLS, Anti-fus-like protein, Anti-fused in sarcoma, ALS6, FUS1, POMP75, 75 kDa DNA-pairing protein, Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HepG2 or MCF7 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T or G361 cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUS(2521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable