Wichtige Dokumente
SAB4200403
Anti-EXOSC8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anit-CIP3, Anit-Exosome component 8,p9, Anti-EAP2, Anti-OIP2, Anti-Opa interacting protein 2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43, Anti-Ribosomal RNA-processing protein 43, Anti-Rrp43p, AntiCBP-interacting protein 3
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using human HEK-293T cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... EXOSC8(532080)
dog ... EXOSC8(477300)
human ... EXOSC8(11340)
mouse ... Exosc8(69639)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)