ABF133
Anti-PD-L1 Antibody/CD274
1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
Größe auswählen
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD274(29126)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in 1X10E6 K562 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L1/CD274 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable