SAB4200182
Anti-Glutathione Reductase antibody, Mouse monoclonal
clone GR6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-GR, Anti-GSR, Anti-Glutathione-disulfide reductase, Anti-NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GR6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSR(2936)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemical
- immunofluorescence studies
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable