Wichtige Dokumente
SAB4200124
Anti-Nexilin antibody,Mouse monoclonal
clone NX-38, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-NEXN, Anti-Nelin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NX-38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 80 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using using rat brain S1 fraction extracts
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEXN(91624)
mouse ... Nexn(68810)
rat ... Nexn(246172)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)